Learn More
uvex ESS Hypervision CA FBL Antifog
Artikelnummer. 31751171 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
31751171 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751171 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9321655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.02 €
    9.93 € / 1 Stück
    Sparen 1.09 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um die Sichtbarkeit wiederherzustellen und die Lebensdauer von Sicherheitsbrillen durch nachhaltigen Austausch zu verlängern.
  • Handeln Sie nachhaltig, indem Sie unsere Ersatzgläser verwenden, um die Lebensdauer Ihrer Schutzbrille zu verlängern. Zerkratzte Linse? Kein Problem – einfach das Objektiv ersetzen und weiterhin dieselben Schutzbrillen tragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Ersatzvisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat