Learn More
Estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion 3-Ethylenketal, TRC
Artikelnummer. 30370863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370863 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE66860050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
CAS 5571-36-8
Summenformel C20 H26 O3
Menge 50 mg
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3'-estra-5'(10'),9'(11')-dien]-17'-one, Dienogest Imp. L (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (8S,13S,14S)-13-Methylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,2'-1,3-dioxolan]-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Formelmasse 314.1882