Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estradiendion
Artikelnummer. 16584244 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16584244 5 g 5 Gramm
16574244 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584244 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463770050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5571-36-8
Summenformel C20H26O3
Molekulargewicht (g/mol) 314.43
InChI-Schlüssel XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 11a-Methyl-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-Dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthren-7,2'-[1,3]Dioxolan]-1-one
SMILES CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estradiene dione
Schmelzpunkt 156.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in hot ethanol
Formelmasse 314.43