Learn More
R&D Systems™ β-Estradiol
Artikelnummer. 18712704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18712704 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18712704 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2824/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.43 €
    122.85 € / 100 Milligramm
    Sparen 14.58 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous ER agonist
β-Estradiol is an endogenous estrogen receptor (ER) agonist (Ki values are 0.12 and 0.13 nM for ERα and ERβrespectively). Also high affinity ligand at membrane estrogen GPR30 receptors. α-Estradiol also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Estradiol
CAS 50-28-2
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C18H24O2
Formelmasse 272.38
Reinheit >99%
Molekulargewicht 272.388