missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estradiol EP Impurity C, Mikromol™

Artikelnummer. 30050515
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30050515

Marke: Mikromol MM0301.020025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Estradiol EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate)
CAS 4147-13-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C32 H32 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diyl Dibenzoate (Estradiol 3,17-Dibenzoate), Estradiol Benzoate Imp. C (EP), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl Dibenzoate, Estradiol 3,17-Dibenzoate, Estradiol Benzoate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C32H32O4/c1-32-19-18-26-25-15-13-24(35-30(33)21-8-4-2-5-9-21)20-23(25)12-14-27(26)28(32)16-17-29(32)36-31(34)22-10-6-3-7-11-22/h2-11,13,15,20,26-29H,12,14,16-19H2,1H3/t26-,27-,28+,29+,32+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c6ccccc6
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-benzoyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molekulargewicht (g/mol) 480.59
Menge 25 mg
Formelmasse 480.2301 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt