Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408030 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. Menge
11408030 5 g
11418030 25 g
11428030 100 g
3 options
Artikelnummer. 11408030
Marke: MP Biomedicals 0210165605
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50-28-2
Summenformel C18H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.388
InChI-Schlüssel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Estradiol
Menge 5 g
Formelmasse 272.4
Physikalische Form Fest