Learn More
Estriol, TRC
Artikelnummer. 18062120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062120 100 mg 100 Milligramm
18061730 1 g 1 Gramm
18011040 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18062120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE888960100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-27-1
Summenformel C18 H24 O3
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
Synonym Estriol, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16α,17β-triol, 16α,17β-Estriol, 16α-Estriol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Estriol, 3,16α,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estriol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Formelmasse 288.1725
Reinheit (%) >95%