Allgemeine Beschreibung
• Estron ist ein aromatisiertes C18-Steroid, das als eines der wichtigsten Estrogene von Säugetieren und als Sexualhormon gilt.Es wirkt antineoplastisch und konserviert die Knochendichte.
• Diese Verbindung kann mit Estrogenrezeptoren in Zielgeweben interagieren und führt dort zu ähnlichen Effekten wie Estradiol.Hormongebundene Estrogenrezeptoren dimerisieren, translozieren in den Zellkern und binden an Estrogenreaktionselemente (ERE) von Genen.Durch die Bindung an ERE wird die Transkriptionsrate der betroffenen Gene verändert.
Anwendungen
• Estron hat die Fähigkeit, die Synthese von Sexualhormon-bindendem Globulin (SHBG), Thyroxin-bindendem Globulin (TBG) und anderen Serumproteinen in der Leber zu erhöhen.
•Es kann die Freisetzung von follikelstimulierendem Hormon und luteinisierendem Hormon unterdrücken.
• Diese Verbindung kann aus Androstendion oder Testosteron über Estradiol hergestellt werden.In vivo kann es hauptsächlich in den Eierstöcken, der Plazenta und in peripheren Geweben (insbesondere Fettgewebe) durch Umwandlung von Androstendion erzeugt werden.Es kann zu 16-α-Hydroxyestron metabolisiert werden, das durch Estradiol-Dehydrogenase zu Estriol reduziert werden kann.
•Es wurde als Mediumsupplement für hormonbasierte Degranulierungsstudien an natürlichen Killerzellen verwendet.
• Es wird als Mediumbestandteil zur Überwachung der Aktivität von Fettsäure-Synthase in Adenokarzinomzelllinien der Brust verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Estrone |
| Schmelzpunkt | 258.0°C to 261.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (on dried substance) (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 15,3763 |
| Spezifischer Drehzustand | + 158.00 (20.00°C c=1,dioxane) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Estrone
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.