Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eszopiclon
Artikelnummer. 17231316 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17231316
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138729-47-2
Summenformel C17H17CLN6O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eszopiclon
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: Unlöslich.
Schmelzpunkt 202,0°bis 206,0 °C
Formelmasse 388,81
InChI-Schlüssel GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
IUPAC-Name (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 388.81