Learn More
Etacrynsäure Mikromol™
Artikelnummer. 17941916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941916 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941916 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1207.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Etacrynsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etacrynic Acid
CAS 58-54-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Etacrynic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H12 Cl2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic Acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Ethacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 2-[2,3-Dichlor-4-(2-methylidenbutanoyl)phenoxy]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 303.14
Menge 250 mg
Formelmasse 302,0113 g/mol