Learn More
MedChemExpress Etanercept
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TNF Receptor |
| Menge | 5 mg |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Versandbedingung | Room temperature |
| CAS | 185243-69-0 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 96.0% |