Learn More
Etazolat, TRC
Artikelnummer. 30375625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375625 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8892505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etazolate
CAS 51022-77-6
Summenformel C14 H19 N5 O2
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N5O2/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18)
SMILES CCOC(=O)c1cnc2c(cnn2CC)c1NN=C(C)C
IUPAC-Name Ethyl 1-Ethyl-4-(2-Propan-2-Ylidenhydrazinyl)Pyrazolo[3,4-b]Pyridin-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 289.33
Formelmasse 289.1539