Learn More
BRAND™ ETFE-Flaschenadapter
Artikelnummer. 10576522 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 28
GL 24 bis GL 25
GL 32 bis GL 33
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10576522 GL 32 bis GL 33 1 Stück
10787021 GL 24 bis GL 25 1 Stück
10612641 GL 28 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576522 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 704398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40 €
    22.04 € / 1 Stück
    Sparen 1.36 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ , Titertte™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern.
  • Konstruktion aus ETFE
  • Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ Titrette™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material ETFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette™, seripettor™, Titrett™, QuikSip™
Gewindegröße GL 32 bis GL 33