Learn More
Cytiva ETFE-Kapillarschlauch
Artikelnummer. p-8596008 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
3 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10794662 2 m 0.8 mm 1 Stück
10722667 3 m 1 mm 1 Stück
11525734 2 m 0.75 mm 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 10794662
Marke: Cytiva 19743501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit ÄKTA-Chromatographiesystemen. Cytiva ETFE Kapillarschlauch ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Ethylenetetra-Fluorethylen (ETFE)-Schläuche für die kontrollierte Abgabe von Flüssigkeiten in Chromatographiesystemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit ÄKTA Chromatographiesysteme
Typ Kapillarschlauch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.07 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 2 m
Material ETFE