Learn More
BRAND™ Becherglas aus ETFE mit Graduierung
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchscheinend
- Mit Bördelrand und Ausguss
- Mit Graduierung
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 105 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | ETFE |
| Höhe (metrisch) | 143 mm |
| Außenhöhe (metrisch) | 143 mm |
| Schritten | 100 ml |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |