Learn More
BRAND™ Becherglas aus ETFE mit Graduierung
Artikelnummer. 10385181 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10385181 250 ml 1 Stück
10089930 25 ml 1 Stück
10468372 50 ml 1 Stück
10488562 100 ml 1 Stück
10488752 400 ml 1 Stück
10498752 500 ml -
10439142 600 ml 1 Stück
10365231 1000 ml 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10385181
Marke: BRAND™ 90248
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher bieten eine bemerkenswerte chemische Beständigkeit für den allgemeinen Laborgebrauch.
  • Durchscheinend
  • Mit Bördelrand und Ausguss
  • Mit Graduierung
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 67 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material ETFE
Höhe (metrisch) 96 mm
Außenhöhe (metrisch) 96 mm
Schritten 50 ml
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blau gedruckte Skala
Modell Niedrig