Learn More
BRAND™ Becherglas aus ETFE mit Graduierung
Artikelnummer. p-8003825 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10089930
Marke: BRAND™ 90224
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher bieten eine bemerkenswerte chemische Beständigkeit für den allgemeinen Laborgebrauch.
  • Durchscheinend
  • Mit Bördelrand und Ausguss
  • Mit Graduierung
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material ETFE
Außenhöhe (metrisch) 50 mm
Schritten 5 ml
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blau gedruckte Skala
Modell Niedrig