Learn More
Cytiva M6-Schlauchverbindungsstecker
M6-Schlauchverbinder aus haltbarem Kunststoff für die Verwendung in Chromatographiepumpensystemen. Cytiva M6-Schlauchverbinder sind als geflanschte, flanschlose und Endmontageanschlüsse mit Außengewinde erhältlich.
Marke: Cytiva 19-2148-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Beschreibung
Damit keine Luft in eine Pumpe des Chromatographiesystems eindringt, müssen die Schlauchanschlüsse an der Pumpe und den Einlässen dicht und sicher sein.- Steckverbinder, flanschlos
- Steckverbinder: I.D. 3.3 mm
- Endstück mit Außengewinde: I.D. 2 mm
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
15 O-Ringe und 25 Platten, im Lieferumfang enthalten | |
2 mm |
M6-Endstücke (männlich) | |
ETFA | |
Chromatographie-Pumpensysteme, Schläuche |