Learn More
Ethambutol dihydrochloride, Thermo Scientific™
An antibacterial agent
159.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-11-7
Summenformel C10H26Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.23
MDL-Nummer MFCD00216025
InChI-Schlüssel AUAHHJJRFHRVPV-HSTMFJOWSA-N
Synonym ethambutol 2hcl, 2r-2-2-2r-1-hydroxybutan-2-yl amino ethyl amino butan-1-ol dihydrochloride, ethambutol related compound b usp, prestwick_208, aronis24117, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis-1-butanol dihydrochloride, unii-jng307dj5x component, 2,2'-1,2-ethanediyldi imino di 1-butanol dihydrochloride, 2r-2-2-2r-1-hydroxybutan-2-yl amino ethylamino butan-1-ol dihydrochloride, 2r,2'r-2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl bis butan-1-ol dihydrochloride
PubChem CID 6419929
IUPAC-Name (2R)-2-[2-[[(2R)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol;dihydrochloride
SMILES CCC(CO)NCCNC(CC)CO.Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15423429
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60695.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
162.00 €
159.00 € / 25 Gramm
Sparen 3.00 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1070-11-7
277.23
AUAHHJJRFHRVPV-HSTMFJOWSA-N
6419929
CCC(CO)NCCNC(CC)CO.Cl.Cl
C10H26Cl2N2O2
MFCD00216025
ethambutol 2hcl, 2r-2-2-2r-1-hydroxybutan-2-yl amino ethyl amino butan-1-ol dihydrochloride, ethambutol related compound b usp, prestwick_208, aronis24117, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis-1-butanol dihydrochloride, unii-jng307dj5x component, 2,2'-1,2-ethanediyldi imino di 1-butanol dihydrochloride, 2r-2-2-2r-1-hydroxybutan-2-yl amino ethylamino butan-1-ol dihydrochloride, 2r,2'r-2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl bis butan-1-ol dihydrochloride
(2R)-2-[2-[[(2R)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol;dihydrochloride
Spezifikation
Ethambutol dihydrochloride
C10H26Cl2N2O2
14,3720
Slightly soluble in water
CCC(CO)NCCNC(CC)CO.Cl.Cl
277.23
277.23
1070-11-7
MFCD00216025
ethambutol 2hcl, 2r-2-2-2r-1-hydroxybutan-2-yl amino ethyl amino butan-1-ol dihydrochloride, ethambutol related compound b usp, prestwick_208, aronis24117, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis-1-butanol dihydrochloride, unii-jng307dj5x component, 2,2'-1,2-ethanediyldi imino di 1-butanol dihydrochloride, 2r-2-2-2r-1-hydroxybutan-2-yl amino ethylamino butan-1-ol dihydrochloride, 2r,2'r-2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl bis butan-1-ol dihydrochloride
AUAHHJJRFHRVPV-HSTMFJOWSA-N
(2R)-2-[2-[[(2R)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol;dihydrochloride
6419929
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'einecsNumber' : 213-970-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EL3854000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures