Learn More
Ethambutol Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Beschreibung
Ethambutol Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethambutol hydrochloride |
| CAS | 1070-11-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethambutol hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H24 N2 O2 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ethambutol hydrochloride, (2S,2'S)-2,2'-(Ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, hydrochloride (1:2), (2S,2'S)-, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, (2S,2'S)- (9CI), 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1-Butanol, 2,2'-(ethylenediimino)di-, dihydrochloride, (+)- (8CI), (+)-2,2'-(Ethylenediimino)di-1-butanol dihydrochloride, CL 40881, Dadibutol, Dexambutol, Ebutol, Etapiam, Ethambutol dihydrochloride, Ethambutold dihydrochloride, Etibi, Myambutol, Mycobutol, Sural, Tambutol, Tibutol, d-2,2'-(Ethylenediimino)-di-1-butanol dihydrochloride, (S,S)-2,2-TM-(1,2-Ethanediyldiimino)-bis-1-butanol Dihydrochloride, EMB, Ethambutol Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CC[C@@H](CO)NCCN[C@@H](CC)CO |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol;dihydrochloride |
| Mehr anzeigen |