Learn More
Ethandiol, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Product Code. 10335800 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Unit Size:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10335800 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10040160 2.5 l Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10284430 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10754371 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10335800 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E/0352/08
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
C2H6O2, CAS-Nummer 107-21-1, 1,2-Ethandiol, Ethylenalkohol, Ethylenglycol, 1,2-Dihydroxythan, 2-Hydroxyethanol, Monoethylenglycol, Glykolalkohol, Glykol, Testol, Frivex, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, farblos, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 °C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer 2885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Schmelzpunkt -13 °C
Farbe Farblos
pH 5,5 bis 7,5
Siedepunkt 196 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 2.14
Formelmasse 62,06 g/mol
Dampfdruck 0,12 mmHg bei 20 °C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen