Learn More
Ethandiol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10274430 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10274430 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10395700 500 mL HDPE-Kunststoffflasche 500 Milliliter
10122000 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10346420 2.5 L HDPE-Kunststoffflasche 2.50 Liter
10000130 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
10000130 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10274430 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/0350/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C₂H₆O₂, CAS-Nr. 107-21-1, Ethylenalkohol, Glykolalkohol, 2-Hydroxyethanol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Fridex, Monoethylenglykol, Tescol, 1,2-Dihydroxyethan, Ethylenglykol, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, farblos, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 °C, 2885 | CAS: 107-21-1 | C₂H₆O₂ | 62,068 g/mol
C2H6O2, CAS-Nummer-107-21-1, Ethylenalkohol, Glykolalkohol, 2-Hydroxyethanol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Fridex, Monoethylenglykol, Tescol, 1,2-Dihydroxyethan, Ethylenglykol, 2,5 l, 196 Grad C, CHEBI:30742, Farblos, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 Grad C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer 2885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Schmelzpunkt -13°C
Farbe Farblos
pH 5.5 to 7.5
Siedepunkt 196°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte 2.14
Formelmasse 62.06g/mol
Dampfdruck 0.12mmHg at 20°C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit