Learn More
Ethansulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10068871 5 g Glasflasche 5 Gramm
10601463 25 g Glasflasche 25 Gramm
10218433 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10068871
Marke: Thermo Scientific Acros 366040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-45-6
Summenformel C2H5O3S
Molekulargewicht (g/mol) 109.12
MDL-Nummer MFCD00007529
InChI-Schlüssel CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
SMILES CCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonic acid
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -17.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3430g/mL
Siedepunkt 136°C to 140°C (3.0 hPa)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SO3H
Brechungsindex 1.4325 to 1.4355
Menge 5 g
Beilstein 04, 5
Relative Dichte 1.343
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC-Name Ethansulfonat
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.