Learn More
Ethansulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2691415 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10068871 5 g Glasflasche 5 Gramm
10601463 25 g Glasflasche 25 Gramm
10218433 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10068871
Marke: Thermo Scientific Acros 366040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-45-6
Summenformel C2H5O3S
Molekulargewicht (g/mol) 109.12
MDL-Nummer MFCD00007529
InChI-Schlüssel CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
SMILES CCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonic acid
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -17.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3430g/mL
Siedepunkt 136°C to 140°C (3.0 hPa)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SO3H
Brechungsindex 1.4325 to 1.4355
Menge 5 g
Beilstein 04, 5
Relative Dichte 1.343
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC-Name Ethansulfonat
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.