Learn More
Ethanethiol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11340612 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10306940 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10050800 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117860025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-08-1
Summenformel C2H6S
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
MDL-Nummer MFCD00004887
InChI-Schlüssel DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
IUPAC-Name Ethanthiol
SMILES CCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanethiol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -148.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 35.0°C
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SH
Brechungsindex 1.4296 to 1.4316
Menge 2.5 L
Beilstein 01,34
Fieser 12,29
Merck Index 15,3781
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 62.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit