Learn More
Ethanol-1,1,2,2-d4-amin HCl, CDN
Artikelnummer. 30310984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310984 0.25 g 0.25 Gramm
30327765 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310984 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND79640.25G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethanol-1,1,2,2-D4 Hydrochloride
CAS 2483832-03-5
Summenformel C2 D4 H3 N O . Cl H
Menge 0.25 g
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Aminoethan-1,1,2,2-d4-ol hydrochloride, 2-Aminoethanol-d4 hydrochloride, 2-Aminoethanol-1,1,2,2-D4 hydrochloride, Ethanolamine-d4 hydrochloride, Ethanol-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1 H/i1D2,2D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])O
IUPAC-Name 2-Amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanolhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 101.5687
Formelmasse 101.0545 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity