missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanol 80mg/100mL in Water, LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Beschreibung
Ethanol 80mg/100mL in Water
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanol |
| CAS | 64-17-5 |
| Menge | 1 mL |
| Summenformel | C2 H6 O |
| Zusammensetzung | Single Solution |
| Synonym | Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCO |
| IUPAC-Name | ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 46.07 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur