Learn More
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073011 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10090100
Marke: Fisher Chemical E/0550DF/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C2H6O
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -114°C
Siedepunkt 78°C
Menge 1 L
Formelmasse 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (95% v/v)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.