Learn More
Ethanol, 96 % (v/v), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558454 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
HDPE
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15558454 2.5 l HDPE 2.50 Liter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15558454
Marke: JT Baker 8007.2500PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Übertrifft die ACS-Spezifikationen, um eine bessere Konsistenz und Charakterisierung des Reagenz zu gewährleisten.
BAKER ANALYZED™ Reagenzien sind hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Jedes mit dem Etikett BAKER ANALYZED™ gekennzeichnete Reagenz bietet eine Ist-Chargen-Analyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz. Die für diese Ermittlungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in technischen Publikationen beschriebenen Standardtestverfahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt −114.5 °C
CAS 64-17-5
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 78 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze Niedrigstwert: 3.5 Vol.-%, Höchstwert: 15 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 425 °C
Geruch Alkohol
Verpackung HDPE
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Summenformel C2H5OH
Titrierbare Säure Max. 0.0005 meq/g
Titrierbare Base Max. 0.0002 meq/g
Viskosität 1.2 mPas bei 20 °C
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Reinheit (%) Min. 95.1 bis 96.9 % v/v
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5LT Ethanol, 96% (v/v) BAKER ANALYZED Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol