Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanol |
| CAS | 64-17-5 |
| Dichte | 0.789 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 19 % (60 °F) |
| Flammpunkt | 14 °C (57.2 °F) |
| Zündpunkt | 683 °F |
| Summenformel | C2H6O |
| Strukturformel | CH3CH2OH |
| MDL-Nummer | MFCD00003568 |
| Mehr anzeigen |