missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol (versteuert), absolut, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., flüssig, ≥99.8 % (GC), für den inländischen Verkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haën™

Artikelnummer. 15603700
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
Verpackung:
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15603700

Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322056X1L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -131 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
CAS 64-17-5
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Menge 4 x 2.5 l
Explosionsgrenze 19 % (60 °F)
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Zündpunkt 683 °F
Verpackung Nicht zutreffend
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer MFCD00003568
Dampfdruck 44.6 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formelmasse 46.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt