Learn More
Ethanol absolute, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568454 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15568454 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
15588454 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15568454 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8025.0250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl alcohol
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -117°C
Farbe Max. 10 (APHA)
Dichte 0.7895 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 78.3°C (1013 hPa)
Menge 250 mL
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.9% (v/v)
Rückstand nach Verdampfung max. 0.001%
Titrierbare Säure max. 0.0005 meq/g
Titrierbare Base max. 0.0002 meq/g
UN-Nummer 1170
Wasser max. 0.2%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol absolut
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.