Spezifikation
| Schmelzpunkt | -117°C |
| Farbe | Max. 10 (APHA) |
| Dichte | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
| Siedepunkt | 78.3°C (1013 hPa) |
| Menge | 2.5 L |
| Flammpunkt | 12°C |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Prozentgehaltsbereich | min. 99.9% (v/v) |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
| Titrierbare Säure | max. 0.0005 meq/g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol absolut
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.