missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol, absolut, Honeywell

Artikelnummer. 15612470 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 l
Artikelnummer.
15612470 1 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15612470

Marke: Honeywell Research Chemicals 241021L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol
CAS 64-17-5
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 19 % (60 °F)
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Zündpunkt 683 °F
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer MFCD00003568
Dampfdruck 44.6 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1170
Beilstein 1718733
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formelmasse 46.07 mol
Reinheit (%) ≥99.8 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.