Learn More
Ethanol, wasserfrei, denaturiert, 85.8 %, 13.3 % Methanol, 0.9 % MIBK, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436165
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436165 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15436165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036642.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Als Benzin-Zusatz- bzw. Ersatzstoff; erhöht die Oktanzahl
  • Äußerst mobiles flüssiges Lösungsmittel
  • Kommt in Lotionen, Tonika und Parfüms zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -100°C
Namenshinweis Anhydrous, denatured
Farbe Farblos
Dichte 0.811 g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch Like alcohol
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.361
Prozentgehaltsbereich 85.8%
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1718733
Merck Index 14,3760
Siedepunkt 80°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 46.08
Reinheit (%) 85.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 13.3% methanol, 0.9% MIBK
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet