Learn More
Ethanol (unversteuert), CHROMASOLV™, absolut, für HPLC, keine Verkäufe in Deutschland1, ≥99.8 % (GC), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanol |
| Schmelzpunkt | -114°C |
| Namenshinweis | absolute, for HPLC |
| Dichte | 0.789g/mL at 25°C |
| Menge | 2.5 L-PC |
| Brechungsindex | n20/D 1.3600 |
| Strukturformel | CH3CH2OH |
| Dampfdruck | 44.6mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 1718733 |
| Siedepunkt | 78°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.