Learn More
Ethanol, CHROMASOLV™ ACS-Reagenz Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7071700
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15630590 2.5 l 2.50 Liter
15670590 6 x 500 mL 6 Stück
15660590 6 x 1 L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15630590 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 028502.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 19 % (60 °F)
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Zündpunkt 683 °F
Physikalische Form Spiritus, extrafein
Strukturformel CH3CH2OH
Dampfdruck 44.6 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46.07 mol
Reinheit (%) 96 % (v/v)
Güte CHROMASOLV™ ACS-Reagenz