Learn More
Ethanol-d6, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307968
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11307968 1 g 1 Gramm
11317968 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11307968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036502.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Persimmon, the fruit treated with ethanol-d_6, thioethers 9d and 9e were obtained, indicating that the C_2 unit originated from acetaldehyde which generated by oxidation of ethanol added externally.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1516-08-1
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 52.106
MDL-Nummer MFCD00051020
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0.91 g/mL
Geruch Alkoholähnlich
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1 g
Siedepunkt 79°C
Strukturformel CD3CD2OD
UN-Nummer UN1170
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 52.11
Reinheit (%) 99.5%