Learn More
Ethanol-d6, wasserfrei, ≥99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337218
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11337218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016799.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
NMR-Lösungsmittel
Ethanol-d_6, is employed as an NMR solvent. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1516-08-1
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 52.106
MDL-Nummer MFCD00051020
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic, Anhydrous
Dichte 0.91 g/mL
Geruch Alkoholähnlich
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1 g
Siedepunkt 79°C
Strukturformel CD3CD2OD
UN-Nummer UN1170
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 52.11
Reinheit (%) ≥99%