Learn More
Ethanol-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethanol-d6 |
| CAS | 1516-08-1 |
| Summenformel | C2 2H6 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 52.11 |
| Formelmasse | 52.0795 |