Learn More
Ethanol-d6, TRC
Artikelnummer. 30385964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385964 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30385964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE890124500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Summenformel C2 2H6 O
Menge 500 mg
Synonym Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 52.11
Formelmasse 52.0795