Learn More
Draeger Safety Ethanol-Diffusionsröhrchen
Artikelnummer. 15613176
Change view
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Alkohol 1000/a-D
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Gemessene Komponenten unitSize
15613176 Alkohol 1000/a-D 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 15613176
Marke: Draeger Safety 8101151
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Dräger Sicherheits-Ethanol-Diffusionsröhrchen ist ein direkt ablesbares Diffusionsröhrchen, das speziell für die persönliche Expositionsüberwachung verwendet wird.
  • Diffusionsröhrchen mit Direktablesung werden speziell für die persönliche Überwachung der Exposition verwendet
  • Diese Röhrchen benötigen keine Gasdetektorpumpe, da die Kontaminationsmoleküle durch Diffusionsprozesse in das Röhrchen gelangen und auf diese Weise mit den Reagenziensystemen in Kontakt gebracht werden
  • Die Expositionswerte können leicht an den Markierungen auf der Seite des Röhrchens abgelesen werden
Spezifikation
Gemessene Komponenten Alkohol 1000/a-D
Typ Diffusion Tube
Messbereich 1 hr: 1000 to 25,000 ppm, 4 hr: 125 to 3100 ppm