Learn More
Alla France™ Ethanol-Aräometer
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Ethanol Hydrometer |
| Genauigkeit | ±0.1% |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Brix-Bereich | 20 bis 30 % |