Learn More
Ethanol, puriss., Honeywell
Artikelnummer. 15652480
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 15652480
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 241052.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Dichte 0.805 bis 0.812 g/ml bei 20 °C, 0.789 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 19 % (60 °F)
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Zündpunkt 683 °F
Strukturformel CH3CH2OH
Dampfdruck 44.6 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46.07 mol
Reinheit (%) 96 bis 97.2 %
Güte puriss.