Learn More
Ethanol (unbesteuert), Puriss. pa, ACS-Reagenz, absoluter Alkohol, ohne Zusatzstoffe, A15, ≥ 99,8 %, nur für Lizenzinhaber Honeywell Riedel-de Haën™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanol (unversteuert) |
| Namenshinweis | Puriss. p.a., ACS-Reagenz, absoluter Alkohol, ohne Zusätze, A15, ≥99.8 %, nur für Lizenzinhaber |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Dichte | 0.790 - 0.791 g/cm3 |
| Menge | 2.5 l |
| Flammpunkt | 12 °C |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Strukturformel | CH2Cl2 |
| MDL-Nummer | MFCD00000881 |
| UN-Nummer | UN1170 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.