Learn More
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15430665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430665 4 L 4 Liter
15542393 500 mL 500 Milliliter
15420665 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15430665 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP82014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.39 €
    202.00 € / 4 Liter
    Sparen 40.39 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
  • DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
  • Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
  • Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 70% Ethanol Solution
Schmelzpunkt -114 °C
CAS Min. % 70%
Farbe Farblos
CAS Max. % 30%
Dichte 0,80 g/cm3
Menge 4 L
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤0,001%
Wasser 28%-32% (GC-TCD)
Siedepunkt 78 °C
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol Solution 70%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol