Learn More
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15542393 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15542393
Marke: Fisher BioReagents BP8201500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
  • DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
  • Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
  • Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 70% Ethanol Solution
Schmelzpunkt -114°C
CAS Min. % 70%
Farbe Farblos
CAS Max. % 30%
Dichte 0.80g/cm3
Siedepunkt 78°C
Menge 500 mL
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤0.001%
Wasser 28%-32% (GC-TCD)
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol Solution 70%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.