missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën Ethanol (Taxed)

Artikelnummer. 15613690
Click to view available options
Menge:
190 L
Packungsgröße:
190 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Artikelnummer. 15613690

Marke: Riedel-de Haën 32205190LRC

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Ethanol (Taxed), Absolute, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., liquid (clear, colorless), ≥99.8% (GC).

  • Absolute
  • Reag. ISO
  • Reag. Ph. Eur.
  • Liquid (clear, colorless)
  • ≥99.8% (GC)

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol (Taxed)
pH No data available
Schmelzpunkt -115°C
CAS 64-17-5
Farbe Farblos
Dichte 0.790 to 0.791 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 78°C to 79°C (1.013 hPa)
Menge 190 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Absolute
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer MFCD00003568
Dampfdruck 59 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Synonym Ethyl alcohol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt