missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol (versteuert), CHROMASOLV™, für HPLC, absolut, ≥99.8 %, für den inländischen Verkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haen

Artikelnummer. 15614530
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15614530 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15624530 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Artikelnummer. 15614530

Marke: Honeywell-Chromasolv 348522.5L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol (besteuert)
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, absolut, ≥99.8 %, für den Inlandsverkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) >99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.