Learn More
Ethanol (besteuert), SPECTRANAL™, Absolut, ≥99.8% (GC), für den Inlandsverkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15654700
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 15654700
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 34923100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol (Taxed)
Schmelzpunkt -114°C (literature)
Namenshinweis SPECTRANAL™, Absolute, ≥99.8% (GC), for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Siedepunkt 78°C to 79°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) >99.8%
Güte Absolut